2-Methyl-1,3-cyclohexanedione 98+%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
Synoniemen:
2-Methylcyclohexane-1,3-dione
126590250
126591000
126592000
ACRO126590250EA
103
EUR
ACRO126590250
ACRO126591000
ACRO126592000
2-Methyl-1,3-cyclohexanedione 98+%
2-Methyl-1,3-cyclohexanedione
Formule:
C₇H₁₀O₂ Kookpunt: 213 °C (1013 hPa) Smeltpunt: >204 °C Dichtheid: 1,33 g/cm³ (20 °C) Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00001587 CAS nummer: 1193-55-1 EINECS: 212-153-2 |
Specification Test Results
Appearance | Off-white to pink-orange to light brown Powder or crystals |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | ≥204 °C |
Water | ≤1 % (K.F.) |
Titration with NaOH | ≥98.0 % |