2-Methyl-1,3-cyclopentanedione 98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Synoniemen:
2-Methylcyclopentane-1,3-dione
152320250
152321000
ACRO152320250EA
109
EUR
ACRO152320250
ACRO152321000
2-Methyl-1,3-cyclopentanedione 98%
2-Methyl-1,3-cyclopentanedione
Formule:
C₆H₈O₂ Kookpunt: 213 °C (1013 hPa) Smeltpunt: 212…216 °C Dichtheid: 1,33 g/cm³ (20 °C) Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00001406 CAS nummer: 765-69-5 EINECS: 212-153-2 |
Specification Test Results
Appearance | Light beige to tan Crystalline powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 212 to 216 °C |
GC | ≥97.5 % |
Titration with NaOH | ≥97.5 % |