2-Methyl-1,3-cyclopentanedione ≥98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Synoniemen: 2-Methylcyclopentane-1,3-dione
A13936.06 A13936.14 A13936.22
A13936.06EA 46.9 EUR
A13936.06 A13936.14 A13936.22
2-Methyl-1,3-cyclopentanedione ≥98%
2-Methyl-1,3-cyclopentanedione
Purity: 98% CAS No.: 765-69-5 Molecular Formula: C6H8O2 Formula Weight: 112.13 Melting Point: 212-216° Beilstein Reference: 1237255
Formule: C₆H₈O₂
MW: 112.13 g/mol
Kookpunt: 213
Smeltpunt: 212…216 °C
Dichtheid: 1.33 g/cm³ (20 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00001406
CAS nummer: 765-69-5
EINECS: 212-153-2