3-Methyl-1,2-cyclohexanedione 98
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
B22623.06 B22623.14
B22623.06EA 60.8 EUR
B22623.06 B22623.14
3-Methyl-1,2-cyclohexanedione 98
3-Methyl-1,2-cyclohexanedione
Purity: 98+% CAS No.: 3008-43-3 Molecular Formula: C7H10O2 Formula Weight: 126.16 Melting Point: 57-59° Boiling Point: 69-72°/1mm MDL No.: MFCD00209518
Formule: C₇H₁₀O₂
MW: 126.16 g/mol
Kookpunt: 69…72 °C (1 mmHg)
Smeltpunt: 57…59 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00209518
CAS nummer: 3008-43-3
EINECS: 221-122-2