5-Methyl-1,3-cyclohexanedione ≥98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
Synoniemen:
5-Methylcyclohexane-1,3-dione
A15280.03
A15280.06
A15280.14
A15280.03EA
44
EUR
A15280.03
A15280.06
A15280.14
5-Methyl-1,3-cyclohexanedione ≥98%
5-Methyl-1,3-cyclohexanedione
Purity: 98%
CAS No.: 4341-24-6
Molecular Formula: C7H10O2
Formula Weight: 126.16
Melting Point: 126-130°
Beilstein Reference: 1099692
Formule:
C₇H₁₀O₂ Smeltpunt: 126…130 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00010379 CAS nummer: 4341-24-6 |