4-tert-Butylcyclohexylamine cis- and trans-mixture 97%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
L02472.06 L02472.14
L02472.06EA 42 EUR
L02472.06 L02472.14
4-tert-Butylcyclohexylamine cis- and trans-mixture 97%
4-tert-Butylcyclohexylamine
Purity: 97% CAS No.: 5400-88-4 Molecular Formula: C10H21N Formula Weight: 155.29 Flash Point: 79°(174°F) Refractive Index: 1.4662 Beilstein Reference: 1523780 UN No.: 2735 MDL No.: MFCD00013763
Formule: C₁₀H₂₁N
Kookpunt: 202 °C (1013 hPa)
Smeltpunt: 18 °C
Dichtheid: 0,870
Vlampunt: 79 °C (174 °F)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00013763
CAS nummer: 5400-88-4
EINECS: 226-444-7
UN: 2735
ADR: 8,III