1-Methylcyclohexanol 96%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
126600050
126600250
126601000
ACRO126600050EA
21.9
EUR
ACRO126600050
ACRO126600250
ACRO126601000
1-Methylcyclohexanol 96%
1-Methylcyclohexanol
Formule:
C₇H₁₄O Kookpunt: 168 °C (752 mmHg) Smeltpunt: 26 °C Dichtheid: 0,919 g/cm³ Vlampunt: 67 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00003857 CAS nummer: 590-67-0 EINECS: 215-963-4 UN: 1325 ADR: 4.1,III |
Specification Test Results
Appearance | Clear colorless to light yellow Liquid after melting |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.4590 to 1.4610 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥95 % |