1-Methylcyclopentanol ≥98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
B24744.06
B24744.22
B24744.06EA
54.2
EUR
B24744.06
B24744.22
1-Methylcyclopentanol ≥98%
1-Methylcyclopentanol
Purity: 98%
CAS No.: 1462-03-9
Molecular Formula: C6H12O
Formula Weight: 100.16
Flash Point: 40°(105°F)
Melting Point: 36-37°
Boiling Point: 135-136°
UN No.: 1325
MDL No.: MFCD00001364
Formule:
C₆H₁₂O Kookpunt: 135…136 °C Smeltpunt: 36…37 °C Dichtheid: 0,904 Vlampunt: 40 °C (105 °F) Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00001364 CAS nummer: 1462-03-9 EINECS: 215-963-4 UN: 1325 ADR: 4.1,III |