Methylcyclohexaan 99, TECHNICAL
Leverancier: VWR Chemicals
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
25505.366EA 155 EUR
25505.366 25505.468
Methylcyclohexaan 99, TECHNICAL
Methylcyclohexaan
Formule: C₆H₁₁CH₃
MW: 98.19 g/mol
Kookpunt: 101
Smeltpunt: –126 °C
Dichtheid: 0.7693 g/cm³ (20 °C)
Vlampunt: –4 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00001497
CAS nummer: 108-87-2
EINECS: 203-624-3
UN: 2296
ADR: 3 II
Merck Index: 13,06074
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=0f7f0d5a1c32138da16df4781897a9c0184e42b7&vid=39a9392c8629d0e2fc79134840e6d8a8dc8a76e7&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Specification Test Results
Assay Min. 99 %
Identification Passes test
Water Max. 50 ppm