Methylcyclohexaan, Supelco®
Leverancier: Merck
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
MQ100
66294-5ML 66294-1ML
66294-5MLEA 220 EUR
66294-5ML 66294-1ML
Methylcyclohexaan, Supelco®
Methylcyclohexaan
Formule: C₆H₁₁CH₃
MW: 98.19 g/mol
Kookpunt: 101
Smeltpunt: –126 °C
Dichtheid: 0.7693 g/cm³ (20 °C)
Vlampunt: –4 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00001497
CAS nummer: 108-87-2
EINECS: 203-624-3
UN: 2296
ADR: 3 II
Merck Index: 13,06074
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d409577fd10d1f08ee07c24eff2be1549df50861&vid=2d2cbfa431ed3c88b1fac8e2c2a0ff156675b3e5&prid=web&clid=SAPDAM