Pentylcyclohexane ≥98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
B21326.04 B21326.09
B21326.04EA 48.7 EUR
B21326.04 B21326.09
Pentylcyclohexane ≥98%
Pentylcyclohexane
Purity: 98% CAS No.: 4292-92-6 Molecular Formula: C11H22 Formula Weight: 154.30 Flash Point: 63°(145°F) Refractive Index: 1.4445 Odour: Mild Melting Point: -58° Boiling Point: 202° UN No.: 3082 MDL No.: MFCD00019402
Formule: C₁₁H₂₂
Kookpunt: 202 °C
Smeltpunt: –58 °C
Dichtheid: 0,800
Vlampunt: 63 °C (145 °F)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00019402
CAS nummer: 4292-92-6
EINECS: 224-296-8
UN: 3082
ADR: 9,III