Cycloheptene 96% stabilised
Leverancier: Thermo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
Stabilisatie: Stabilised with BHT (2,6-Di-Tert-Butyl-4-Methylphenol; Ionol)
H29062.06EA 105 EUR
H29062.06 H29062.14
Cycloheptene 96% stabilised
Cycloheptene
Purity: 96%
CAS No.: 628-92-2
Molecular Formula: C7H12
Formula Weight: 96.17
Flash Point: -7°(19°F)
Refractive Index: 1.458
Boiling Point: 112-115°
UN No.: 2242
MDL No.: MFCD00004156
Formule: C₇H₁₂
MW: 96,17 g/mol
Kookpunt: 112…115 °C
Smeltpunt: –56 °C
Dichtheid: 0,833
Vlampunt: –7 °C (19 °F)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00004156
CAS nummer: 628-92-2
EINECS: 211-060-4
UN: 2242
ADR: 3,II