1,5-Diazobicyclo[4.3.0]-5-nonene 98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Gevaar
|
Synoniemen:
DBN, 2,3,4,6,7,8-Hexahydropyrrolo[1,2-a]pyrimidine, 1,5-Diazabicyclo[4.3.0]-5-nonene
159610250
159611000
ACRO159610250EA
67.3
EUR
ACRO159610250
ACRO159611000
1,5-Diazobicyclo[4.3.0]-5-nonene 98%
1,5-Diazobicyclo[4.3.0]-5-nonene
Formule:
C₇H₁₂N₂ MW: 124.19 g/mol Kookpunt: 95…98 °C (7.5 mmHg) Dichtheid: 1 g/cm³ Vlampunt: 94 Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00005554 CAS nummer: 3001-72-7 EINECS: 221-087-3 UN: 3267 ADR: 8 II |
Specification Test Results
Appearance | Clear colorless to yellow Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.5190 to 1.5210 (20°C, 589 nm) |
Water | ≤1 % |
GC | ≥97.5 % |