1,4-Dioxaan, LiChrosolv® for HPLC, Supelco®
Leverancier: Merck
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Gevaar
|
M-Clarity™ quality level = MQ100
1.03132.1000
1.03132.2500
1.03132.1000EA
309
EUR
1.03132.1000
1.03132.2500
1,4-Dioxaan, LiChrosolv® for HPLC, Supelco®
1,4-Dioxaan
Formule:
C₄H₈O₂ Kookpunt: 101,1 °C (1013 hPa) Dichtheid: 1,03 g/cm³ (20 °C) Vlampunt: 12 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00006571 CAS nummer: 123-91-1 EINECS: 204-661-8 UN: 1165 ADR: 3,II Merck Index: 13,03330 |