1,4-Dioxaan ≥99% stabilised, GPR RECTAPUR®
Leverancier: VWR Chemicals
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
Synoniemen: Glycolethylether, 1,4-Dioxacyclohexane, Dioxane, p-Dioxane, 1,4-Diethylene dioxide
Stabilisatie: 25 ppm Stabilised with BHT (2,6-Di-Tert-Butyl-4-Methylphenol; Ionol)
23532.297EA 81.7 EUR
23532.297 23532.366 23532.468
1,4-Dioxaan ≥99% stabilised, GPR RECTAPUR®
1,4-Dioxaan
Formule: C₄H₈O₂
MW: 88.11 g/mol
Kookpunt: 101.1 °C (1013 hPa)
Smeltpunt: 11.8 °C
Dichtheid: 1.03 g/cm³ (20 °C)
Vlampunt: 12
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00006571
CAS nummer: 123-91-1
EINECS: 204-661-8
UN: 1165
ADR: 3 II
Merck Index: 13,03330
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=df424642d4a7a96d2eebfb99cf9a2e6d128185d0&vid=37c3b8119f755f99624576b4e975000cbbb8349d&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Specification Test Results
Assay Min. 99 %
Boiling point 99 - 102 °C
Density (20/4) 1.030 - 1.035