1,4-Dioxaan, Supelco®
Leverancier: Merck
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
Synoniemen: Glycolethylether, 1,4-Dioxacyclohexane, Dioxane, p-Dioxane, 1,4-Diethylene dioxide
M-Clarity™ quality level = MQ100
76887-10ML-F 76887-5ML-F
76887-10ML-FEA 198 EUR
76887-10ML-F 76887-5ML-F
1,4-Dioxaan, Supelco®
1,4-Dioxaan
Formule: C₄H₈O₂
Kookpunt: 101,1 °C (1013 hPa)
Dichtheid: 1,03 g/cm³ (20 °C)
Vlampunt: 12 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00006571
CAS nummer: 123-91-1
EINECS: 204-661-8
UN: 1165
ADR: 3,II
Merck Index: 13,03330
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ade1c36facd0a2ae883d57bee57815192da26e19&vid=2ae2677d10a3ea61183e6cf754b5c722e77b539c&prid=web&clid=SAPDAM