2,7-Dibromofluorene 98
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 2,7-Dibromo-9H-fluorene
A12437.09 A12437.14 A12437.22
A12437.09EA 45.1 EUR
A12437.09 A12437.14 A12437.22
2,7-Dibromofluorene 98
2,7-Dibromofluorene
Purity: 98% CAS No.: 16433-88-8 Molecular Formula: C13H8Br2 Formula Weight: 324.03 Melting Point: 164-167° Beilstein Reference: 2049205
Formule: C₁₃H₈Br₂
MW: 324.01 g/mol
Smeltpunt: 164…167 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00019048
CAS nummer: 16433-88-8