2-Bromofluorene 95%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
L07589.06 L07589.14
L07589.06EA 37.8 EUR
L07589.06 L07589.14
2-Bromofluorene 95%
2-Bromofluorene
Purity: 95% CAS No.: 1133-80-8 Molecular Formula: C13H9Br Formula Weight: 245.12 Melting Point: 110-114° Boiling Point: 185°/135mm MDL No.: MFCD00001115
Formule: C₁₃H₉Br
MW: 245.12 g/mol
Kookpunt: 185 °C (135 mmHg)
Smeltpunt: 110…114 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00001115
CAS nummer: 1133-80-8
EINECS: 214-480-6