Trinatriumhexafluoraluminaat ≥99.5% (metals basis)
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
Synoniemen: Trisodium hexafluoroaluminate, Sodium hexafluoroaluminate(III)
36345.18 36345.30
36345.18EA 125 EUR
36345.18 36345.30
Trinatriumhexafluoraluminaat ≥99.5% (metals basis)
Trinatriumhexafluoraluminaat
Purity: 99.5% CAS No.: 13775-53-6 Molecular Formula: Na3AlF6 Formula Weight: 209.95 Physical Form: 3-12mm Lump Density: 2.90 Melting Point: 1000° UN No.: 3260 MDL No.: MFCD00003507
Formule: AlF₆Na₃
MW: 209.94 g/mol
Smeltpunt: 1000 °C
Dichtheid: 2.90
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00003507
CAS nummer: 13775-53-6
EINECS: 237-410-6
UN: 3077
ADR: 9 III