di-Lithiumtetraboraat ≥99.6% (metals basis)
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
12592.18
12592.30
12592.A1
12592.18EA
48.3
EUR
12592.18
12592.30
12592.A1
di-Lithiumtetraboraat ≥99.6% (metals basis)
di-Lithium tetraborate
Purity: 99.6%
CAS No.: 12007-60-2
Molecular Formula: B4Li2O7
Formula Weight: 169.12
Physical Form: Powder
Density: 2.4
Appearance: White
Odour: Odourless
Melting Point: 930°
Merck Reference: 14,5524
MDL No.: MFCD00011083
Formule:
Li₂B₄O₇ Smeltpunt: 930 °C Dichtheid: 2,4 Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00011083 CAS nummer: 12007-60-2 EINECS: 234-514-3 Merck Index: 14,5524 |