di-Lithiumtetraboraat analytical reagent, Supelco®
Leverancier: Merck
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
Synoniemen: Lithium tetraborate, Dilithium tetraborate
M-Clarity™ quality level = MQ100
1.05699.0100 1.05699.1000
1.05699.0100EA 72.8 EUR
1.05699.0100 1.05699.1000
di-Lithiumtetraboraat analytical reagent, Supelco®
di-Lithium tetraborate
Formule: Li₂B₄O₇
MW: 169.12 g/mol
Smeltpunt: 918
Dichtheid: 1.4 g/cm³ (25 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00011083
CAS nummer: 12007-60-2
EINECS: 234-514-3
Merck Index: 14,05524
Order Now
Specification Test Results
Solubility 50 g/l (20 °C)
Melting Point 930 °C
Molar Mass 169.12 g/mol
Bulk Density 330 kg/m3
pH 9.1 (100 g/l, H2O, 20 °C) (slurry)