di-Sodium tetraborate, watervrij ≥99.5% (metals basis)
Leverancier: Thermo Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Gevaar
|
12305.A1EA
59
EUR
12305.A1
12305.A7
di-Sodium tetraborate, watervrij ≥99.5% (metals basis)
di-Sodium tetraborate
Formule:
Na₂B₄O₇ MW: 201,22 g/mol Kookpunt: 1575 °C (ontbinding) Smeltpunt: 741 °C Dichtheid: 2,367 Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00081185 CAS nummer: 1330-43-4 EINECS: 215-540-4 Bereik: 01-2119490790-32 Merck Index: 12,08733 |