Lithium metaborate 98.0-102.0% ACS
Leverancier: Thermo Fisher ScientificTotal Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
Purity: 98.0-102.0%
CAS No.: 13453-69-5
Molecular Formula: BLiO2
Formula Weight: 49.75
Physical Form: Powder
Density: 1.397
Appearance: White
Odour: Odourless
Melting Point: 845°
MDL No.: MFCD00011089
Formule:
BLiO₂ Kookpunt: 1719 °C (1013 hPa) Smeltpunt: 845 °C Dichtheid: 1,397 Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00011089 CAS nummer: 13453-69-5 EINECS: 236-631-5 Merck Index: 13,05546 |