Lithium metaborate, (dried basis) 99%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
A16145.14 A16145.22 A16145.36
A16145.14EA 30.2 EUR
A16145.14 A16145.22 A16145.36
Lithium metaborate, (dried basis) 99%
Lithium metaborate
Purity: 99% CAS No.: 13453-69-5 Molecular Formula: BLiO2 Formula Weight: 49.75 Odour: Odourless Melting Point: 845° MDL No.: MFCD00011089
Formule: BLiO₂
MW: 49.75 g/mol
Kookpunt: 1719
Smeltpunt: 845
Dichtheid: 1.397
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00011089
CAS nummer: 13453-69-5
EINECS: 236-631-5
Merck Index: 13,05546