Potassium bromide ≥99%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
A16339.0B
A16339.0I
A16339.22
A16339.30
A16339.36
A16339.A4
A16339.0BEA
73.9
EUR
A16339.0B
A16339.0I
A16339.22
A16339.30
A16339.36
A16339.A4
Potassium bromide ≥99%
Potassium bromide
Purity: 99+%
CAS No.: 7758-02-3
Molecular Formula: KBr
Formula Weight: 119.01
Refractive Index: 1.559
Odour: Odourless
Boiling Point: 1435°
Merck Reference: 14,7618
MDL No.: MFCD00011358
Formule:
KBr Kookpunt: 1435 °C Smeltpunt: 730 °C Dichtheid: 2,75 Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00011358 CAS nummer: 7758-02-3 EINECS: 231-830-3 Merck Index: 14,7618 |