Potassium bromide, EMPROVE® EVOLVE Ph. Eur., BP, JP, USP, SAFC®
Leverancier: MERCK PRODUCTION CHEMICALS
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
1.04900.1000 1.04900.9029
1.04900.1000EA 428 EUR
1.04900.1000 1.04900.9029
Potassium bromide, EMPROVE® EVOLVE Ph. Eur., BP, JP, USP, SAFC®
Potassium bromide
Formule: KBr
Kookpunt: 1435 °C (1013 hPa)
Smeltpunt: 730 °C
Dichtheid: 2,75 g/cm³ (20 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00011358
CAS nummer: 7758-02-3
EINECS: 231-830-3
Merck Index: 13,07701