Potassium bromide, Suprapur® Trace_analysis, Supelco®
Leverancier: Merck
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
MQ100
1.04904.0100
1.04904.0500
1.04904.0100EA
291
EUR
1.04904.0100
1.04904.0500
Potassium bromide, Suprapur® Trace_analysis, Supelco®
Potassium bromide
Formule:
KBr MW: 119 g/mol Kookpunt: 1435 Smeltpunt: 730 Dichtheid: 2.75 g/cm³ (20 °C) Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00011358 CAS nummer: 7758-02-3 EINECS: 231-830-3 Merck Index: 13,07701 |
Specification Test Results
Solubility | 650 g/l (20 °C) |
Melting Point | 730 °C |
Molar Mass | 119.00 g/mol |
Bulk Density | 900 - 1000 kg/m3 |
Boiling Point | 1435 °C |
Vapor Pressure | 1.3 hPa (795 °C) |
Density | 2.75 g/cm3 (20 °C) |
pH | 5.5 - 8.5 (50 g/l, H2O, 20 °C) |