Potassium bromide
Leverancier: Roth Carl
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
A137.1 A137.2
ROTHA137.1EA 26.9 EUR
ROTHA137.1 ROTHA137.2
Potassium bromide
Potassium bromide
Formule: KBr
MW: 119 g/mol
Kookpunt: 1435
Smeltpunt: 730
Dichtheid: 2.75 g/cm³ (20 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00011358
CAS nummer: 7758-02-3
EINECS: 231-830-3
Merck Index: 13,07701