Lithium bromide ≥99%, crystalline powder
Leverancier: MP Biomedicals
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
0215156191 0215156180 0215156190
ICNA0215156191EA 0 EUR
ICNA0215156191 ICNA0215156180 ICNA0215156190
Lithium bromide ≥99%, crystalline powder
Lithium bromide
Formule: LiBr
Kookpunt: 1265 °C (1013 hPa)
Smeltpunt: 550 °C
Dichtheid: 3,46 g/cm³ (20 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00011077
CAS nummer: 7550-35-8
EINECS: 231-439-8
Merck Index: 13,05548
Order Now
Specification Test Results
Form White Crystalline Powder
Storage Store at room temperature (15 to 30 °C)