Sodium bromide ≥99.0% ACS
Leverancier: Thermo Fisher ScientificTotal Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
|
Purity: 99.0% min
CAS No.: 7647-15-6
Molecular Formula: NaBr
Formula Weight: 102.89
Physical Form: Crystalline
Density: 3.203
Refractive Index: 1.6412
Sensitivity: Hygroscopic
Melting Point: 755°
Boiling Point: 1390°
Merck Reference: 14,8594
MDL No.: MFCD00003475
Formule:
NaBr Kookpunt: 1390 °C Smeltpunt: 755 °C Dichtheid: 3,203 Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00003475 CAS nummer: 7647-15-6 EINECS: 231-599-9 Merck Index: 14,8594 |