Kaliumbromaat 99+%, extra pure
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
208855000 208850025
ACRO208855000EA 70.8 EUR
ACRO208855000 ACRO208850025
Kaliumbromaat 99+%, extra pure
Kaliumbromaat
Formule: KBrO₃
MW: 167 g/mol
Smeltpunt: 350 °C
Dichtheid: 3.27 g/cm³
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00011359
CAS nummer: 7758-01-2
EINECS: 231-829-8
UN: 1484
ADR: 5.1 II
Merck Index: 12,07779
Order Now
Specification Test Results
Appearance White Crystalline powder and/or chunks
Titration Iodometric ≥99.0 %
Bromide (Br) ≤500 ppm
Sulfate (SO4) ≤100 ppm
Lead (Pb) ≤5 ppm