Kaliumbromaat ≥99%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
A18258.0E A18258.22 A18258.36
A18258.0EEA 228 EUR
A18258.0E A18258.22 A18258.36
Kaliumbromaat ≥99%
Kaliumbromaat
Purity: 99% CAS No.: 7758-01-2 Molecular Formula: KBrO3 Formula Weight: 167.00 Odour: Odourless Melting Point: ca 370° dec. UN No.: 1484 MDL No.: MFCD00011359
Formule: KBrO₃
MW: 167 g/mol
Smeltpunt: ∼ 370 °C (ontbinding)
Dichtheid: 3.27
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00011359
CAS nummer: 7758-01-2
EINECS: 231-829-8
UN: 1484
ADR: 5.1 II
Merck Index: 12,07779