Sodium bromate ≥99%, Fluka™
Leverancier: Honeywell Chemicals
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
02151-1KG 02151-25KG
02151-1KGEA 119 EUR
02151-1KG 02151-25KG
Sodium bromate ≥99%, Fluka™
Sodium bromate
Formule: BrNaO₃
MW: 150.89 g/mol
Kookpunt: 1390 Dec. (on heating)
Smeltpunt: 381 °C (ontbinding)
Dichtheid: 3.339 g/cm³ (17.5 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00003476
CAS nummer: 7789-38-0
EINECS: 232-160-4
UN: 1494
ADR: 5.1 II
Merck Index: 12,08736
Order Now
Specification Test Results
Assay Min. 99 %
Iron (Fe) Max. 0.005 %
Heavy metals (as Pb) Max. 0.005 %
Bromide (Br) Max. 0.05 %
Sulfate (SO₄) Max. 0.05 %