Potassium cyanide 97+%, extra pure
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Gevaar
|
388315000
388310025
388310100
388311000
ACRO388315000EA
105
EUR
ACRO388315000
ACRO388310025
ACRO388310100
ACRO388311000
Potassium cyanide 97+%, extra pure
Potassium cyanide
Formule:
KCN Kookpunt: 1625 °C Smeltpunt: 634 °C Dichtheid: 1,55 g/cm³ (20 °C) Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00011397 CAS nummer: 151-50-8 EINECS: 205-792-3 UN: 1680 ADR: 6.1,I Merck Index: 13,07709 |
Specification Test Results
Appearance | White Crystalline powder |
Titration Argentometric | ≥97.0 % |
Water | ≤0.2 % |
Carbonate (CO3) | ≤1 % (as K2CO3) |
Potassium formate | ≤0.5 % |
Free alkali (KOH) | ≤1 % |