Potassium cyanide ≥96.0% ACS
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
12136.18 12136.30 12136.A1
12136.18EA 23.4 EUR
12136.18 12136.30 12136.A1
Potassium cyanide ≥96.0% ACS
Potassium cyanide
Formule: KCN
MW: 65.12 g/mol
Kookpunt: 1625 °C
Smeltpunt: 634
Dichtheid: 1.52
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00011397
CAS nummer: 151-50-8
EINECS: 205-792-3
UN: 1680
ADR: 6.1 I
Merck Index: 14,7626