Potassium cyanide ≥97%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
L13273.22 L13273.36
L13273.22EA 31.1 EUR
L13273.22 L13273.36
Potassium cyanide ≥97%
Potassium cyanide
Purity: 97+% CAS No.: 151-50-8 Molecular Formula: CKN Formula Weight: 65.12 Melting Point: 634° Boiling Point: 1625° Merck Reference: 14,7626 UN No.: 1680 MDL No.: MFCD00011397
Formule: KCN
Kookpunt: 1625 °C
Smeltpunt: 634 °C
Dichtheid: 1,52
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00011397
CAS nummer: 151-50-8
EINECS: 205-792-3
UN: 1680
ADR: 6.1,I
Merck Index: 14,7626