Sodium cyanide 98%, granules
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
L13278.18 L13278.30 L13278.0B
L13278.18EA 24 EUR
L13278.18 L13278.30 L13278.0B
Sodium cyanide 98%, granules
Sodium cyanide
Purity: 98% CAS No.: 143-33-9 Molecular Formula: CNNa Formula Weight: 49.01 Odour: schwach nach bitt.Mande Melting Point: 563° Boiling Point: ca 1500° Beilstein Reference: 3587243 Merck Reference: 14,8605 UN No.: 1689 MDL No.: MFCD00003523
Formule: CNNa
Kookpunt: ∼1500 °C
Smeltpunt: 563 °C
Dichtheid: 1,61
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00003523
CAS nummer: 143-33-9
EINECS: 205-599-4
UN: 1689
ADR: 6.1,I
Merck Index: 14,8605