Sodium cyanide, Supelco®
Leverancier: Merck
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
Synoniemen: 1-Dodecanesulphonic acid sodium salt
M-Clarity™ quality level = MQ200
1.06437.1000 1.06437.9050
1.06437.1000EA 67.6 EUR
1.06437.1000 1.06437.9050
Sodium cyanide, Supelco®
Sodium cyanide
Formule: CNNa
Kookpunt: 1496 °C (1013 hPa)
Dichtheid: 1,595 g/cm³ (20 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00003523
CAS nummer: 143-33-9
EINECS: 205-599-4
UN: 1689
ADR: 6.1,I
Merck Index: 13,08679