Potassium carbonate
Leverancier: Roth Carl
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: Potash
7956.1 7956.2 7956.5
ROTH7956.1EA 0 EUR
ROTH7956.1 ROTH7956.2 ROTH7956.5
Potassium carbonate
Potassium carbonate
Formule: K₂CO₃
Smeltpunt: 891 °C
Dichtheid: 2,42 g/cm³ (20 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00011382
CAS nummer: 584-08-7
EINECS: 209-529-3
Merck Index: 13,07702
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4d5900faa1ba52c3213eed8f6bb2d952bac1f30f&vid=6298361525e6af416556b5694c74a8a91faa437c&prid=web&clid=SAPDAM