Potassium carbonate
Leverancier: Roth Carl
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
Synoniemen:
Potash
P743.1
P743.2
ROTHP743.1EA
42.5
EUR
ROTHP743.1
ROTHP743.2
Potassium carbonate
Potassium carbonate
Formule:
K₂CO₃ MW: 138.21 g/mol Smeltpunt: 891 Dichtheid: 2.42 g/cm³ (20 °C) Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00011382 CAS nummer: 584-08-7 EINECS: 209-529-3 Merck Index: 13,07702 |