Lithium carbonate 99%, pure
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
197785000 197780025 197780100
ACRO197785000EA 155 EUR
ACRO197785000 ACRO197780025 ACRO197780100
Lithium carbonate 99%, pure
Lithium carbonate
Formule: Li₂CO₃
Smeltpunt: 720 °C
Dichtheid: 2,11 g/cm³ (20 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00011084
CAS nummer: 554-13-2
EINECS: 209-062-5
Merck Index: 13,05549
Order Now
Specification Test Results
Appearance White Crystalline powder
Titration excess HCl ≥98.5 %
Loss on ignition ≤0.7 % (500°C, 30 min)