Lithium carbonate ≥99%, GPR RECTAPUR®
Leverancier: VWR Chemicals
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
25006.236EA 75.3 EUR
25006.236 25006.293
Lithium carbonate ≥99%, GPR RECTAPUR®
Lithium carbonate
Formule: Li₂CO₃
Smeltpunt: 720 °C
Dichtheid: 2,11 g/cm³ (20 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00011084
CAS nummer: 554-13-2
EINECS: 209-062-5
Merck Index: 13,05549
Order Now
Specification Test Results
Assay Min. 99 %
Insolubles Max. 0.03 %
Iron (III) oxide Max. 20 ppm
Water Max. 0.5 %
Cl (Chloride) Max. 0.05 %
SO4 (Sulphate) Max. 0.08 %
Ca (Calcium) Max. 0.12 %
K (Potassium) Max. 0.05 %
Na (Sodium) Max. 0.12 %