Natriumcarbonaat, anhydrous ≥99.997% (metals basis), Puratronic®
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
Synoniemen:
Calcined soda, Carbonic acid disodium salt
10861.06
10861.14
10861.22
10861.36
10861.06EA
70.5
EUR
10861.06
10861.14
10861.22
10861.36
Natriumcarbonaat, anhydrous ≥99.997% (metals basis), Puratronic®
Natriumcarbonaat
Purity: 99.997%
CAS No.: 497-19-8
Molecular Formula: Na2CO3
Formula Weight: 105.99
Physical Form: Powder
Density: 2.53
Refractive Index: 1.535
Sensitivity: Hygroscopic
Odour: Odourless
pH: 11,5
Beilstein Reference: 4154566
Merck Reference: 14,8596
MDL No.: MFCD00003494
Formule:
Na₂CO₃ MW: 105.99 g/mol Kookpunt: 1600 Smeltpunt: 854 Dichtheid: 2.53 Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00003494 CAS nummer: 497-19-8 EINECS: 207-838-8 Bereik: 01-2119485498-19 Merck Index: 14,8596 |