Natriumcarbonaat ≥98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: Calcined soda, Carbonic acid disodium salt
L13098.36 L13098.0E L13098.0I
L13098.36EA 27.2 EUR
L13098.36 L13098.0E L13098.0I
Natriumcarbonaat ≥98%
Natriumcarbonaat
Purity: 98% CAS No.: 497-19-8 Molecular Formula: Na2CO3 Formula Weight: 105.99 Refractive Index: 1.535 Odour: Odourless pH: 11,5 Beilstein Reference: 4154566 Merck Reference: 14,8596 MDL No.: MFCD00003494
Formule: Na₂CO₃
Kookpunt: 1600 °C (1013 hPa)
Smeltpunt: 854 °C
Dichtheid: 2,53
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00003494
CAS nummer: 497-19-8
EINECS: 207-838-8
Bereik: 01-2119485498-19
Merck Index: 14,8596
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=9a6ff30f1487cdef86add98b38bfa8eb3dac14f6&vid=c5b129b7acb5c897b9d970ea3130d61fb1934b54&prid=web&clid=SAPDAM