Lepelspatels
Leverancier: RSG
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
210.150 210.180 210.210 210.250
231-0436EA 56.4 EUR
231-0436 231-0437 231-0438 231-0439
Lepelspatels
Spatels
Roestvrij staal ¹⁸/₁₀, antimagnetisch. Universele lepel voor veel toepassingen.
  • Met rond handvat
  • Uitstekende thermische bestendigheid, autoclaveerbaar
  • Chemisch bestendig
  • Snel en eenvoudig te reinigen