Geleidbaarheidsmeters, tafel, Orion™ Versa Star™ Pro™
Leverancier: Thermo Orion
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
VSTAR22 VSTAR20 VSTAR23
ORIOVSTAR22EA 4470 EUR
ORIOVSTAR22 ORIOVSTAR20 ORIOVSTAR23
Geleidbaarheidsmeters, tafel, Orion™ Versa Star™ Pro™
Elektrochemische meters Geleidbaarheidsmeters
Deze tafelmodel meters met geleidbaarheidsmodule voldoen aan de meest uitdagende toepassingen voor geleidbaarheid, totaal opgeloste vaste stoffen (TDS), zoutgehalte, soortelijke weerstand en temperatuur. De meters bieden verwisselbare meetmodules waarmee meerdere gebruikers vier afzonderlijke kanalen kunnen aanpassen aan hun specifieke eisen.
  • Kleurendisplay met instelbare tekstgroottes; numeriek toetsenbord; meetstabiliteitsindicator op het scherm
  • Auto-Read om een stabiele meting vast te houden; tien met een wachtwoord beveiligde methoden per kanaal
  • Hoorbare alarmen waarschuwen gebruikers automatisch wanneer een ingestelde offsetwaarde, hoge/lage grenswaarde en kalibratietijdsinterval zijn bereikt
  • Meng oplossingen gelijkmatig met behulp van maximaal twee metergestuurde roersondes die gemakkelijk te plaatsen zijn en tussen monsters snel kunnen worden gespoeld
  • Datalog verzamelt en datum-/tijdstempels tot 2000 meetsets met optionele elektrode-ID, monster-ID en account-ID
  • In het kalibratielogboek worden de tien meest recente kalibraties per parameter opgeslagen met een zichtbare grafiek voor meerpunts-pH- en ISE-kalibraties
  • Meter vergemakkelijkt gegevensoverdracht naar een computer via USB- of RS232-verbindingen
Behuizing met IP 54-classificatie is bestand tegen stof en spatten en kan aan de muur worden gemonteerd als de tafelruimte beperkt is.
Bij gebruik in combinatie met de Orion Navigator Pro-software is de Orion Versa Star Pro-meter ontworpen om elektronische gegevensrecords en audittrails met wachtwoordbeveiliging te creëren, die kunnen worden gebruikt om te helpen bij de vereisten van 21 CFR Part 11 in combinatie met de juiste IT-protocollen, SOP's en trainingsgegevens.
Orion Navigator Pro-software biedt systeemtoegang op meerdere niveaus voor een beheerder en maximaal 10 gebruikers. De systeembeheerder kan het toegangsniveau van elke gebruiker aanpassen, van volledige systeemtoegang tot alleen basisgegevensverzameling. De Navigator Pro-software bestuurt alle meterfuncties, inclusief meterinstellingen, kalibratie, meting en rapportage om de gegevensintegriteit te helpen waarborgen en een volledig audittraject te bieden.
Functies en voordelen van de software
- Genereert elektronische records en handtekeningen
- Creëert audit trail-rapport voor elektronische records
- Beperkt de toegang tot geautoriseerde personen
- Wachtwoordbeveiliging met systeembeheerder en maximaal 10 gebruikers
- Volledige computerbesturing van meterfuncties, inclusief instellen, kalibreren en meten
- Papierloos archiveringssysteem
Bestelinformatie: The Orion™ Navigator Pro™ software is sold separately.
Leveringsinformatie: De meter wordt geleverd met VSTAR-CND geleidbaarheidsmodule, elektrodestandaard, universele voedingsadapter, cd met literatuur, gedrukte snelstartgids, computerinterfacekabel en metertestcertificaat.
Kit 1 bevat bovendien de 013005MD Orion DuraProbe 4-cels (K=0,475) geleidbaarheidssensor en de 011007 Orion 1413 µS geleidbaarheidsstandaard.
Opgelet: Het is de verantwoordelijkheid van elk laboratorium om de Navigator Pro-computersoftware te valideren voor het beoogde gebruik, inclusief alle wettelijke vereisten.