Natriumcarbonaat, anhydrous, EMSURE® Reag. Ph. Eur., ISO for analysis, Supelco®
Leverancier: Merck
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: Calcined soda, Carbonic acid disodium salt
M-Clarity™ quality level = MQ300
1.06393.9050 1.06393.1000
1.06393.9050EA 0 EUR
1.06393.9050 1.06393.1000
Natriumcarbonaat, anhydrous, EMSURE® Reag. Ph. Eur., ISO for analysis, Supelco®
Natriumcarbonaat
Formule: Na₂CO₃
MW: 105.99 g/mol
Kookpunt: 1600
Smeltpunt: 854
Dichtheid: 2.53 g/cm³ (20 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00003494
CAS nummer: 497-19-8
EINECS: 207-838-8
Bereik: 01-2119485498-19
Merck Index: 14,08596
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=9a6ff30f1487cdef86add98b38bfa8eb3dac14f6&vid=c5b129b7acb5c897b9d970ea3130d61fb1934b54&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Specification Test Results
Solubility 220 g/l (20 °C)
Melting Point 854 °C
Molar Mass 105.99 g/mol
Bulk Density 1100 kg/m3
Boiling Point 1600 °C (decomposition)
Density 2.53 g/cm3 (20 °C)
pH 11.5 (50 g/l, H2O, 25 °C)