Natriumcarbonaat, anhydrous, Suprapur® Trace_analysis, Supelco®
Leverancier: Merck
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
Synoniemen:
Calcined soda, Carbonic acid disodium salt
MQ100
1.06395.0050
1.06395.0500
1.06395.0050EA
159
EUR
1.06395.0050
1.06395.0500
Natriumcarbonaat, anhydrous, Suprapur® Trace_analysis, Supelco®
Natriumcarbonaat
Formule:
Na₂CO₃ MW: 105.99 g/mol Kookpunt: 1600 Smeltpunt: 854 Dichtheid: 2.53 g/cm³ (20 °C) Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00003494 CAS nummer: 497-19-8 EINECS: 207-838-8 Bereik: 01-2119485498-19 Merck Index: 14,08596 |
|
Specification Test Results
Solubility | 220 g/l (20 °C) |
Melting Point | 854 °C |
Molar Mass | 105.99 g/mol |
Bulk Density | 1100 kg/m3 |
Boiling Point | 1600 °C (decomposition) |
Density | 2.53 g/cm3 (20 °C) |
pH | 11.5 (50 g/l, H2O, 25 °C) |