Natriumcarbonaat 99, GPR RECTAPUR®
Leverancier: VWR Chemicals
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: Calcined soda, Carbonic acid disodium salt
27766.292EA 76.9 EUR
27766.292 27766.361 27766.463
Natriumcarbonaat 99, GPR RECTAPUR®
Natriumcarbonaat
Formule: Na₂CO₃
MW: 105.99 g/mol
Kookpunt: 1600
Smeltpunt: 854
Dichtheid: 2.53 g/cm³ (20 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00003494
CAS nummer: 497-19-8
EINECS: 207-838-8
Bereik: 01-2119485498-19
Merck Index: 14,08596
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=9a6ff30f1487cdef86add98b38bfa8eb3dac14f6&vid=c5b129b7acb5c897b9d970ea3130d61fb1934b54&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Specification Test Results
Assay (on anhydrous substance) Min. 99 %
Heavy metals (as Pb) Max. 20 ppm
Cl (Chloride) Max. 100 ppm
SO4 (Sulphate) Max. 100 ppm
Fe (Iron) Max. 20 ppm