Microcentrifugebuisjes
Leverancier: Brand
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Brand®
525-0563EA 251 EUR
525-0563 525-0695 525-0694 525-0562 525-0561 525-0693 525-0692 525-0560 525-0691 525-0701 525-0700 525-0699 525-0698 525-0697 525-0564 525-0696
Microcentrifugebuisjes
Buisjes Microcentrifugebuisjes
PP, met schaalverdeling, steriel of niet-steriel, met of zonder manipulatieveilige schroefdop, autoclaveerbaar.
  • Bestand tegen centrifugering tot 17000×g
  • DNA-, DNase- en RNase-vrij, niet-mutageen, niet-toxisch
  • Met mat schrijfveld
Werkbereik: –196 tot +121 °C
Verpakking: Verpakking van 500 steriele of 1000 niet-steriele buizen met doppen.